Student fine forceps, angled
Fine, Roestvrij staal, 100 mm, Standard, Angled, 0,2×0,2 mm
Catalogus # FSCI91110-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Fine
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,2×0,2 mm
- Tip shape:Angled