Student fine forceps, straight
Fine, Roestvrij staal, 110 mm, Standard, Straight, 0,2×0,1 mm
Catalogus # FSCI91115-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Fine
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,2×0,1 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.