Suture tying forceps
Roestvrij staal, 100 mm, Tying platform (5 mm), Straight, 0,5 mm
Catalogus # FSCI18025-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Tying platform (5 mm)
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight