Orders LinkContactUsLinkComponent
Titanium micro serrefines
Titanium micro serrefines
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Titanium micro serrefines
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Titanium micro serrefines
Titanium micro serrefines
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Materiaal
    Lengte
    Tip stijl
    Tip shape
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • FSCI18555-04
    Strong clamp press, 125 g
    Strong clamp press, 125 g
    Titaan
    13 mm
    Serrated
    Straight
    4×0,75 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 1 Pce
       133,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-03
    Medium clamp press, 100 g
    Medium clamp press, 100 g
    Titaan
    15 mm
    Serrated
    Straight
    6×1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 1 Pce
       133,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-02
    Light clamp press, 85 g
    Light clamp press, 85 g
    Titaan
    16 mm
    Serrated
    Straight
    8×2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 1 Pce
       133,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI18555-01
    Light clamp press, 60 g
    Light clamp press, 60 g
    Titaan
    19 mm
    Serrated
    Straight
    10×2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 1 Pce
       133,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.