Lagrange scissors
Sharp/sharp, curved tips, 115 mm, 18 mm, +
Catalogus # FSCI14173-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp/sharp, curved tips
- Lengte:115 mm
- Gekarteld:+
- Lengte blad:18 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.