Orders LinkContactUsLinkComponent
Surgical scissors, large loops
Sharp/blunt, straight tips, large loops, 145 mm, 45 mm
Catalogus # FSCI14101-14
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, large loops
Catalogus # FSCI14101-14
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, large loops
Surgical scissors, large loops
Sharp/blunt, straight tips, large loops, 145 mm, 45 mm
Price
45,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
  • Type:
    Sharp/blunt, straight tips, large loops
  • Lengte:
    145 mm
  • Lengte blad:
    45 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.