Sweatband, Chamlon™
Replacement Chamlon™ Sweatband
Catalogus # JSPAAJA840-000-200
Leverancier: JSP
Ga naar:
Product Details & Documents
Replacement Chamlon™ sweatband.
- For use with the EVO® range of safety helmets
- pH neutral
- Dermatologically tested
Replacement Chamlon sweatband for use with the EVO® range of safety helmets. Egyptian cotton core with porous PU coating for maximum sweat absorption.
Documents
TDS Sweatband Chamlon Evo-Range
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:Replacement Chamlon™ Sweatband
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.