Orders LinkContactUsLinkComponent
PlusOne™ Repel-Silane ES, colourless liquid
PlusOne™ Repel-Silane ES, colourless liquid
Persistentie en afbreekbaarheid, 500 mL
Catalogus # 17-1332-01
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Cytiva
PlusOne™ Repel-Silane ES, colourless liquid
Catalogus # 17-1332-01
Leverancier:  Cytiva
CAS-nummer:  
PlusOne™ Repel-Silane ES, colourless liquid
PlusOne™ Repel-Silane ES, colourless liquid
Persistentie en afbreekbaarheid, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
371,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane.
  • Used in IEF, PAGE and Sequencing
  • Soluble in cold water and hot water
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
  • Flits Pt:56 °C (132,8 °F) (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1993
  • ADR:3,III
  •  :GEHE
  •  :STEFAN VRIJENS
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Persistentie en afbreekbaarheid
  • VPE:
    500 mL