Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Trypan blue
Trypan blue solution 0,4% (w/v) in PBS stain for histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
Trypan blue solution 0,4% (w/v) in PBS stain for histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
Trypan blue solution 0,4% (w/v) in PBS stain for histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
MDTC25-900-CI
:
Corning
:
Trypan blue solution 0,4% (w/v) in PBS stain for histology pH 7,5 ±0,5, Corning®
MDTC25-900-CI
:
Corning
:
VPE:
1
Seq:
2445
Info VPE:
1×100 ml
:
:
960.82 g/mol
:
GHS08
:
Kamertemperatuur
:
72-57-1
:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
:
MFCD00003969