About this item
Zelfsluitende Tyvek® 1073B-zakken zijn ideaal voor stoomsterilisatie van farmaceutische componenten, zoals stoppen en doppen voor injectieflacons en spuiten, evenals onderdelen van zware apparatuur met scherpe randen. U hoeft geen heatsealmachine te gebruiken of te valideren.
- Vervaardigd en verpakt in een gecontroleerde cleanroomomgeving
- Handig zelfsluitend sluitsysteem
- Stoomsterilisatie-indicator - autoclaveerbaar bij 121 tot 125 °C
- Scheur- en lekbestendig, hydrofoob en pluisvrij
- Tyvek® 1073B van 100% medische kwaliteit maakt snelle stoompenetratie mogelijk
- Uitstekende slagvastheid met uitzonderlijke microbiële barrière
- Consequent sterke fabrieksafdichtingen
De 100% zelfsluitende Tyvek® 1073B-autoclaafzakken van medische kwaliteit zijn ideaal voor stoomsterilisatie van farmaceutische componenten, zoals stoppen en doppen voor injectieflacons en spuiten.
Met consistent sterke fabrieksafdichtingen zijn deze een goede keuze voor zware of farmaceutische wisselonderdelen met scherpe hoeken.
Alle Tyvek-constructies maken een groter aantal zakken per sterilisatielading mogelijk; verhoging van de efficiëntie en kostenreductie.
De zelfsluitende sluiting vermindert de voorbereidingstijd en elimineert de noodzaak en de validatie van een smeltlasmachine.