Orders LinkContactUsLinkComponent
Spring scissors, angled
Spring scissors, angled
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, angled
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificaten
Spring scissors, angled
Spring scissors, angled
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These stainless steel spring scissors aid in cutting tissues from various angles.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Lengte blad
    Tipgrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sharp, angled tips
    95 mm
    2 mm
    0,1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 243,50 €
    243,50 €
    1 * 1 Pce
       243,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sharp, angled tips
    100 mm
    4 mm
    0,125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1 Pce
       233,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.