ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Leverancier:  Ansell
Certificaten
undefined
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
Leverancier:  Ansell
Specificaties
  • Catalog No:
  • 112-3739
  • 112-3738
  • 112-3740
  • 112-3741
  • 112-3737
  • 112-3742
  • Model:
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Handspecifiek
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Voeringmateriaal:
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Steken per inch (Gauge):
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • Manchetstijl:
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • Gebreide manchet
  • EN-norm:
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
Specificaties
Frequently Bought Together