CO₂-incubator met geleiderails voor WHEATON®-rolapparaat, WHEATON®
390-1588
- Uitw. b×d×h:1071×856×1936 mm
- Inhoud:1118 L
- Convectie type:Geforceerde convectie
- Temperatuurbereik:Omgevingstemperatuur +8…60 °C
- Omschrijving:WHEATON® CO₂ incubator, EU plug
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Temp. verandering (ruimtelijke):±0,5 °C @ 37 °C
- Max. kamercapaciteit:204 kg
- Max. draagvermogen per legplaat:34 kg
- Stroomverbruik:9 A
- Gewicht:260,4 kg
- Temp.schommeling (tijd):±0.1 @ 37 °C
- Geleverde legplaten (max.):0 (30)
- VPE:1
- Int. b×d×h:881×655×1935 mm
WHEATON® CO₂-incubatoren met een IR CO₂-sensor zijn ideaal voor dagelijks celcultuurwerk en ontworpen om te worden gebruikt met de WHEATON® Roller Apparatus.
- Geleiderails in de basis voor gemakkelijke toegang tot de rolapparatuur
- Door de gebruiker configureerbare rekken - tot 30 planken
- Ontworpen voor temperatuuruniformiteit
- Hersteltijd na 30 seconden deuropening bij 37 °C is minder dan 5 minuten
- CO₂-hersteltijd na 30 seconden deuropening bij 5 Vol.% CO₂ is minder dan 5 minuten
- Groot kijkvenster in de deur (met optie voor dubbele ramen)
- Infraroodsensortechnologie om een CO₂-concentratie van 0 tot 20% te behouden en USB-poort en analoge 4 tot 20 mA-aansluiting inbegrepen voor datalogging temperatuurniveaus
WHEATON® CO₂-incubatoren zijn ideaal voor het dagelijkse celcultuurwerk.
: Conform de UL- en CSA-normen.
: Incubatorplanken en clips zijn beschikbaar om gebruikers in staat te stellen de planken in de broedmachine naar hun eigen specifieke behoeften te configureren. Merk op dat elke plank 4 clips vereist.