Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Workeasy Black Black
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Certificaten
Over dit artikel
Gebreide zwarte handschoenuit 100% polyester met zwarte polyurethaan coating op de palm en vingertoppen. Het polyester en de polyurethaan coating zorgen voor een goede schuur- en scheurbestendigheid.
- Tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
- PU coating ensures a good grip
- Ventilated back and PU coating optimise the glove's breathability
- Certified as 'silicone-free' to ensure their use in painting
- Its dark colour makes it more soilproof, thus ensuring a longer life
Ideaal voor de hantering van fijne producten in een droge, licht vettige of vervuilde omgeving.
Gauge: 13
Colour: Black
EN 388 (3121); Cat. II
Certificeringen: EN 388:2016 (2121X); Cat. II.
Specificaties
- Catalog No:
- 112-1634
- 112-1633
- 112-1631
- 112-1632
- Model:
- Workeasy Black Black
- Workeasy Black Black
- Workeasy Black Black
- Workeasy Black Black
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Afwerking:
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Steken per inch (Gauge):
- 13
- 13
- 13
- 13
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
- EN 388:2016 (2121X)
Specificaties
Frequently Bought Together