- Uitw. b×d×h:600×615×820 mm
- Capaciteit:141 L
- Omschrijving:Spark-free under bench refrigerator, MediLine, LKUexv 1610, 50 Hz
- Seq:01
- Model:LKUexv 1610 Mediline
- Art.-Nr.:471-0485
- Alarm:Audible and visual (temperature and door)
- Ontdooien:Automatic
- Aflezing:Digital
- Deurvergrendeling:Yes
- Type deur:1 solid swing door, self-closing, reversible hinge right
- Leggers/laden:3 adjustable glass shelves
- Gewicht:40 kg
- b×d×h (buitenkant):600×615×820 mm
- Luchtcirculatie:Geventileerd
- VPE:1
- Temperatuur:3...16 °C
Deze laboratorium koelkasten met 'Comfort' electronica hebben geforceerde luchtkoeling met een elektronisch regelsysteem dat garant staat voor een constante temperatuur en gelijkmatige interne temperatuurverdeling. Ze zijn specifiek ontworpen voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
- Getest volgens de ATEX-richtlijn
- Elektronisch regelsysteem met 0,1 °C temperatuurafstelling
- Voorgeboorde toegangspoorten
- Afsluitbare, zelfsluitende, omkeerbare deuren
- Akoestische en optische alarmen voor deur open en temperatuur (instelbaar door de gebruiker)
- RS485-interface en spanningsvrij contact voor centrale bewaking
De regelaar slaat de interne minimum- en maximumtemperatuur, de laatste drie temperatuuralarmen en stroomuitvallen op, samen met de tijd, datum en duur van het alarm. Het digitale display geeft de exacte temperatuur en de bedrijfsstatus weer. Er is een tweede veiligheidsthermostaat om bevriezing van de inhoud te voorkomen. Het gebruikte koelmiddel is koolwaterstof. Dooiwater wordt verzameld in een bak die handmatig moet worden geledigd.
Alle laboratoriumkoelkasten van Liebherr met vonkvrij interieur zijn getest volgens de ATEX-richtlijn. Ze hebben een Zone II nA interieur voor gassen, rekening houdend met de veiligheidseisen van materiaal categorie 3G. Daarom zijn ze geschikt voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
Temperatuurbereik: +3 °C tot +16 °C