J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
N° de catalogue 49209-0105
Fournisseur: Avantor
Spécifications
- Verpakt:8× 5 rekken, 96 elk, met blisterverpakking
- Steriel:-
- Volume:1000 µl
- Seq:02
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Tip kleur:zwart
- Filter:+
- VPE:3.840
Spécifications
À propos de cet article
Geschikt voor gebruik met Roche MagNA Pure instrumenten. Verkrijgbaar in geleidende versie, met filter, en in CE-IVD gemarkeerde versie voor klinische diagnostische toepassingen.
- Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (cleanroom-klasse 8)
- Ultramoderne kwaliteitscontrole
- Trays met barcode voor geautomatiseerde identificatie
- Zuiverheidsniveau: PCR clean
- Ideaal voor analyses met een hoge doorvoer
- Verpakt in blisterverpakking
De validatie van de tips op het instrument voor specifieke toepassingen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.