HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
HyClone HEPES 1M Solution, Glass bottle, 100 ml
Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPES solution.
- 0,1 µm sterile filtered
- pH: 7,2 - 7,5
- Storage: 2 to 8° C
Certifications: Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 ml
- Omschrijving:HyClone HEPES 1M Solution
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.