Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Eiwitten en peptiden
Rat recombinant Prl-R
Rat recombinant Prl-R
Rat recombinant Prl-R
APOSBITP2097-1MG
:
Apollo Scientific
:
Rat recombinant Prl-R
APOSBITP2097-1MG
:
Apollo Scientific
:
VPE:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Rat
Protein synonyms:
Prolactin Soluble Receptor
Protein/peptide name:
Prl-R