Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumonisin Standard Solutions
Fumonisin Standard Solutions
Fumonisin Standard Solutions
Analytical reference standard solutions derived from Fusarium moniliforme. Also known as Macrofusine
  • 50µg/ml of each component in ACN/H2O 1:1 V/V mixture.
Carcinogenic mycotoxin.
 : Expires in 12 months.
  • Catalog No:
  • APOSBIMS100-1ML
  • APOSBIMS100-5ML
  • APOSBIMS101-1ML
  • APOSBIMS101-5ML
  • APOSBIMS102-1ML
  • APOSBIMS102-5ML
  • Omschrijving:
  • Fumonisin B1
  • Fumonisin B1
  • Fumonisin B2
  • Fumonisin B2
  • Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
  • Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
  • CAS No.:
  • 116355-83-0
  • 116355-83-0
  • 116355-84-1
  • 116355-84-1
  • Formule:
  • C₃₄H₅₉NO₁₅
  • C₃₄H₅₉NO₁₅
  • C₃₄H₅₉NO₁₄
  • C₃₄H₅₉NO₁₄
  • Opslagtemperatuur:
  • Freezer
  • Freezer
  • Freezer
  • Freezer
Product Family Options
  • Omschrijving
    Concentratie
    VPE
  • Fumonisin B1
    50 µg/ml in ACN/H2O
    1 mL
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 mL
       254,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS100-1ML
    Omschrijving
    Fumonisin B1
    CAS No.
    116355-83-0
    Formule
    C₃₄H₅₉NO₁₅
    Opslagtemperatuur
    Freezer
  • Fumonisin B1
    50 µg/ml in ACN/H2O
    5 mL
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 992,00 €
    992,00 €
    1 * 5 mL
       992,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS100-5ML
    Omschrijving
    Fumonisin B1
    CAS No.
    116355-83-0
    Formule
    C₃₄H₅₉NO₁₅
    Opslagtemperatuur
    Freezer
  • Fumonisin B2
    50 µg/ml in ACN/H2O
    1 mL
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 1 mL
       254,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS101-1ML
    Omschrijving
    Fumonisin B2
    CAS No.
    116355-84-1
    Formule
    C₃₄H₅₉NO₁₄
    Opslagtemperatuur
    Freezer
  • Fumonisin B2
    50 µg/ml in ACN/H2O
    5 mL
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 992,00 €
    992,00 €
    1 * 5 mL
       992,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS101-5ML
    Omschrijving
    Fumonisin B2
    CAS No.
    116355-84-1
    Formule
    C₃₄H₅₉NO₁₄
    Opslagtemperatuur
    Freezer
  • Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
    50 µg/ml of each in ACN/H2O
    1 mL
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 290,00 €
    290,00 €
    1 * 1 mL
       290,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS102-1ML
    Omschrijving
    Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
    CAS No.
    Formule
    Opslagtemperatuur
  • Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
    50 µg/ml of each in ACN/H2O
    5 mL
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 5 mL
       1 090,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS102-5ML
    Omschrijving
    Fumonisin B1 and Fumonisin B2 mixed
    CAS No.
    Formule
    Opslagtemperatuur