Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread adaptors, TYPE D, b.safe
Thread adaptors, TYPE D, b.safe
Leverancier:   Bohlender
Thread adaptors, TYPE D, b.safe
Leverancier:  Bohlender
Certificaten
Thread adaptors, TYPE D, b.safe
Thread adaptors, TYPE D, b.safe
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
For assembly of components with ground joint cone NS 29/32 on bottles and vessels with GL 45 thread.
  • Stay flexible and independent
  • With recessed grips for an easy assembly
Your existing caps and waste caps do not fit with the flasks and canisters which you would like to use or vice versa? Simply use b.safe thread adaptors for a flexible combination of caps and waste caps independently from the thread on the flask and/or container.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Afmetingen kern
    Schroefdraad
    Verbinding
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • 590-0206
    PTFE/PPS
    PTFE/PPS
    GL 45 (vrouwelijk)
    NS 29/32
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 108,00 €
    108,00 €
    1 * 1 ST
       108,00 €
  • 590-0207
    PTFE/PPP
    PTFE/PPP
    NS 29/32 NS
    GL 45-(mannelijk)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 115,00 €
    115,00 €
    1 * 1 ST
       115,00 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • b.safe borgmoer GL 32 voor b.safe schroefdraadadapters (TYPE D)
    b.safe borgmoer GL 32 voor b.safe schroefdraadadapters (TYPE D)
    590-0209
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 27,60 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.