(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
- CAS-nummer:1879-56-7
- Formule:(C₆H₄Br)OCH₂COOH
- MDL-nummer:MFCD00234407
- Molecular Weight:231.05 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:1879-56-7
- Formule:(C₆H₄Br)OCH₂COOH
- MDL-nummer:MFCD00234407
- Molecular Weight:231.05 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product