Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Chlorocinnamic acid 98%
4-Chlorocinnamic acid 98%
Bottle, 25 g
  APOSOR6578-25G
4-Chlorocinnamic acid 98%
  APOSOR6578-25G
 :  1615-02-7
4-Chlorocinnamic acid 98%
Bottle, 25 g
 :  1615-02-7
21,80 €
1 * 25 g
 :  3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
  •  :1615-02-7
  •  :C₉H₇ClO₂
  •  :MFCD00004396
  •  :182.61 g/mol
  •  :248…250 °C
  •  :Kamertemperatuur
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g