4-Chlorocinnamic acid 98%
Bottle, 25 g
APOSOR6578-25G
: 3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
- :1615-02-7
- :C₉H₇ClO₂
- :MFCD00004396
- :182.61 g/mol
- :248…250 °C
- :Kamertemperatuur
- Verpakking:Bottle
- VPE:25 g