D-(-)-N-Methylglucamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
- CAS-nummer:6284-40-8
- Formule:H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004707
- Molecular Weight:195.22 g/mol
- Smelten Pt:129…131,5 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:228-506-9
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
- CAS-nummer:6284-40-8
- Formule:H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004707
- Molecular Weight:195.22 g/mol
- Smelten Pt:129…131,5 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:228-506-9
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product