Orders LinkContactUsLinkComponent
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
  • CAS-nummer:51719-65-4
  • Formule:C₈H₆Cl₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD01764671
  • Molecular Weight:205.03 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Vriezer
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 507,00 €
    507,00 €
    1 * 100 g
       507,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2 530,00 €
    2 530,00 €
    1 * 500 g
       2 530,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 42,00 €
    42,00 €
    1 * 5 g
       42,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.