Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) 98%
APOSOR42013-2.5L
:
- Verpakking:Bottle
- VPE:2,5 L
- Seq:5096
:
:138.25 g/mol
:189…191 °C
:–125 °C
:0.896 g/cm³ (25 °C)
:57.2 °C
:Kamertemperatuur
:202-046-9
:1147
:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:91-17-8
:C₁₀H₁₈
:MFCD00004130