Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:102690-88-0
:
Formule:C₁₂H₂₂N₃O₂P
MDL-nummer:MFCD00797597
:271.301 g/mol
Temperatuur bij opslag:Vriezer
UN:3278
ADR:6.1,III
:GHS07
Frequently Bought Together