Orders LinkContactUsLinkComponent
N-Methylethylamine 97%
N-Methylethylamine 97%
Ontvlambaar
Corrosief
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
N-Methylethylamine 97%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
N-Methylethylamine 97%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-Ethylmethylamine
  • CAS-nummer:624-78-2
  • Formule:C₃H₉N
  • MDL-nummer:MFCD00009030
  • Molecular Weight:59.11 g/mol
  • Kokend Pt:36…37 °C
  • Dichtheid:0,688 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:–34 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:210-862-1
  • UN:2733
  • ADR:3+8,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 31,90 €
    31,90 €
    1 * 250 mg
       31,90 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 131,00 €
    131,00 €
    1 * 5 g
       131,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 65,20 €
    65,20 €
    1 * 1 g
       65,20 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product