Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(4-Morpholinyl)phenol
2-(4-Morpholinyl)phenol
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
2-(4-Morpholinyl)phenol
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
2-(4-Morpholinyl)phenol
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Morpholinophenol
  • CAS-nummer:41536-44-1
  • Formule:C₁₀H₁₃NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00051674
  • Molecular Weight:179.215 g/mol
  • Smelten Pt:126…129 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    250 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 34,80 €
    34,80 €
    1 * 250 mg
       34,80 €
  • Bottle
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 131,00 €
    131,00 €
    1 * 1 g
       131,00 €
  • Bottle
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 637,00 €
    637,00 €
    1 * 10 g
       637,00 €