Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Nitrofen

Bottle
Catalogus # APOSOR26801-5G
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Nitrofen
Catalogus # APOSOR26801-5G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  1836-75-5
Nitrofen

Bottle

CAS-nummer:  1836-75-5
Price
98,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
  • CAS-nummer:1836-75-5
  • Formule:C₁₂H₇Cl₂NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00128026
  • Molecular Weight:284.1 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle

Specificaties