Orders LinkContactUsLinkComponent
O411 98+%
O411 98+%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
O411 98+%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS-nummer:175135-47-4
  • Formule:C₁₆H₁₅NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00067778
  • Molecular Weight:253.30 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 181,00 €
    181,00 €
    1 * 100 mg
       181,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 833,00 €
    833,00 €
    1 * 1 g
       833,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2 910,00 €
    2 910,00 €
    1 * 5 g
       2 910,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    250 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 309,00 €
    309,00 €
    1 * 250 mg
       309,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.