Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Bottle
Catalogus # APOSOR10053-1G
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Catalogus # APOSOR10053-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Bottle
CAS-nummer:  54827-17-7
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Smelten Pt:168…171 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.