Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Zinc molybdenum oxide
  • CAS-nummer:13767-32-3
  • Formule:MoO₄Zn
  • MDL-nummer:MFCD00049622
  • Molecular Weight:225.326 g/mol
  • Smelten Pt:>700 °C
  • Smelten Pt:>700 °C
  • Dichtheid:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:237-377-8
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 108,00 €
    108,00 €
    1 * 5 g
       108,00 €
  • Bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 387,00 €
    387,00 €
    1 * 25 g
       387,00 €