Potassium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS-nummer:7681-11-0
- Formule:Kl
- MDL-nummer:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- Kokend Pt:1330 °C
- Smelten Pt:681 °C
- Dichtheid:3,13 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-659-4
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS-nummer:7681-11-0
- Formule:Kl
- MDL-nummer:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- Kokend Pt:1330 °C
- Smelten Pt:681 °C
- Dichtheid:3,13 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-659-4
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerProduct Family Options
Productinformatie