Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead ACS
Lead ACS
Bottle
Catalogus # APOSIN2182-100G
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Lead ACS
Catalogus # APOSIN2182-100G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  7439-92-1
Lead ACS
Bottle
CAS-nummer:  7439-92-1
Price
88,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7439-92-1
  • Formule:Pb
  • MDL-nummer:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Kokend Pt:1740 °C
  • Smelten Pt:327,43 °C
  • Dichtheid:11,34 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle