Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Supplier:   Apollo Scientific
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Supplier:  Apollo Scientific
Certificates
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS Number:5892-10-4
  • Formula:(BiO)₂CO₃
  • MDL Number:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Density:6,86 g/cm³ (25 °C)
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-567-9
Product Family Options
Product Information
  • Verpakking
    VPE
    Availability
    Price
  • Bottle
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 348,00 €
    348,00 €
    1 * 100 g
       348,00 €
  • Bottle
    25 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 144,00 €
    144,00 €
    1 * 25 g
       144,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.