Orders LinkContactUsLinkComponent
Xanthydrol
Xanthydrol
Leverancier:   Apollo Scientific
Xanthydrol
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS-nummer:90-46-0
  • Formule:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-nummer:MFCD00005057
  • Molecular Weight:198.22 g/mol
  • Smelten Pt:124…127 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 294,00 €
    294,00 €
    1 * 100 g
       294,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 470,00 €
    1 470,00 €
    1 * 500 g
       1 470,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 5 g
       29,00 €
  • Bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 75,30 €
    75,30 €
    1 * 25 g
       75,30 €