Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
Tween® 20 (Polysorbate)
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synoniemen:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Kokend Pt:>100 °C
  • Smelten Pt:–14 °C
  • Dichtheid:1,095 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 36,20 €
    36,20 €
    1 * 250 mL
       36,20 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 79,60 €
    79,60 €
    1 * 1 L
       79,60 €