Orders LinkContactUsLinkComponent
GDC-0449
Leverancier:   Apollo Scientific
GDC-0449
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.
Synoniemen:  2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
  • CAS-nummer:879085-55-9
  • Formule:C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S
  • MDL-nummer:MFCD12407408
  • Molecular Weight:421.3 g/mol
  • Smelten Pt:180…190 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 10 mg
       21,80 €
  • Bottle
    50 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 66,60 €
    66,60 €
    1 * 50 mg
       66,60 €