Orders LinkContactUsLinkComponent
Uric acid
Uric acid
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Uric acid
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS-nummer:69-93-2
  • Formule:C₅H₄N₄O₃
  • MDL-nummer:MFCD00005712
  • Molecular Weight:168.11 g/mol
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-720-7
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 160,00 €
    160,00 €
    1 * 100 g
       160,00 €
  • Bottle
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 250 g
       254,00 €
  • Bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 420,00 €
    420,00 €
    1 * 500 g
       420,00 €