Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Leverancier:   Apollo Scientific
D-(+)-Galactose
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smelten Pt:168…170 °C
  • Dichtheid:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-416-4
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 50,70 €
    50,70 €
    1 * 500 g
       50,70 €
  • Bottle
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 1 kg
       86,90 €
  • Bottle
    5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 398,00 €
    398,00 €
    1 * 5 kg
       398,00 €