Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine (DS~4.5)
Leverancier:   Apollo Scientific
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine (DS~4.5)
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine (DS~4.5)
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • CAS-nummer:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • MDL-nummer:MFCD16621721
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 5 g
       29,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 25 g
       134,00 €
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 358,00 €
    358,00 €
    1 * 100 g
       358,00 €