Orders LinkContactUsLinkComponent
γ-Cyclodextrine 98%
γ-Cyclodextrine 98%
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine 98%
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
γ-Cyclodextrine 98%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • CAS-nummer:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • MDL-nummer:MFCD00009595
  • Molecular Weight:1297.1248 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 46,40 €
    46,40 €
    1 * 25 g
       46,40 €
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 100 g
       121,00 €
  • Bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 500 g
       397,00 €