Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrin
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • MDL-nummer:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • Smelten Pt:>278 °C
  • Smelten Pt:>278 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-007-4
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 5 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 297,00 €
    297,00 €
    1 * 500 g
       297,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 25 g
       29,00 €
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 65,20 €
    65,20 €
    1 * 100 g
       65,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.