Bromophenol blue
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Smelten Pt:279 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Smelten Pt:279 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur