Glycerine, watervrij, Cell Culture Grade
Catalogus # APOSBIA3092-500ML
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:500 mL
- Seq:2725
Specificaties
Over dit artikel
:
:92.09 g/mol
Kokend Pt:182 °C/20mmHg
Smelten Pt:20 °C
Dichtheid:1.25 g/cm³ (25 °C)
Flits Pt:160 °C
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:56-81-5
Formule:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00004722