ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:30931-67-0
:
Formule:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MDL-nummer:MFCD00010404
:548.68 g/mol
Smelten Pt:>300 °C
EINECS:250-396-6
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Koelkast
Frequently Bought Together