Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalaldehyde, high purity
Corrosief
Giftig
Milieu
Leverancier:   Apollo Scientific
Phthalaldehyde, high purity
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
Phthalaldehyde, high purity
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS-nummer:643-79-8
  • Formule:C₈H₆O₂
  • MDL-nummer:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Kokend Pt:83 °C/0,8mmHg
  • Smelten Pt:53…57 °C
  • Dichtheid:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:132 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €
  • Bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 5 g
       24,60 €