Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde
Formaldehyde
Ontvlambaar
Corrosief
Giftig
Gezondheid
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Formaldehyde
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Kokend Pt:93…96 °C
  • Dichtheid:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:56 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 25 mL
       86,90 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 141,00 €
    141,00 €
    1 * 500 mL
       141,00 €
    Specificaties:
    New Product