Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA ≥98%
ADA ≥98%
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
ADA ≥98%
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Synoniemen:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS-nummer:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Smelten Pt:219 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 310,00 €
    310,00 €
    1 * 2,5 kg
       310,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 3 040,00 €
    3 040,00 €
    1 * 25 kg
       3 040,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
  • Bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 72,40 €
    72,40 €
    1 * 500 g
       72,40 €