Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
Automatische kolonieteller,
  710-2072
VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
  710-2072
VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
VWR® Auto lite, Automatic Colony Counters
Automatische kolonieteller,
5 040,00 €
1 * 1 ST
Auto lite is het nieuwste betaalbare, geautomatiseerde kolonietelapparaat. De Auto lite is verkrijgbaar in één configuratie en beschikt over eenvoudig te gebruiken software die de efficiëntie, betrouwbaarheid en productiviteit aanzienlijk verbetert. Auto lite software maakt gebruik van een krachtig algoritme voor het tellen van kolonies op giet- en spiraalplaten. Een koloniescheider splitst aangrenzende kolonies automatisch om de nauwkeurigheid van het telproces verder te verbeteren.
  • Goedkope toegang tot het elektronisch tellen van kolonies, gieten en spiraalvormig
  • Resultaten en plaatafbeeldingen worden op een pc opgeslagen, waardoor traceerbaarheid, consistentie en het genereren van rapporten in Excel mogelijk zijn
  • Borden kunnen in minder dan 1 seconde worden geteld
  • Geeft het beeld op uw computerscherm weer, waarbij de getelde kolonies duidelijk gemarkeerd zijn - dankzij de zoomfunctie kan de gebruiker de platen van dichtbij bekijken, wat een nauwkeurige telling bevestigt
  • Een integrale CCD-kleurencamera kan worden aangepast om de detectiegevoeligheid te vergroten, waardoor kolonies zo klein als 0,1 mm kunnen worden afgebeeld en geteld
  • Schakelbare LED-verlichting van boven naar beneden, zowel lichte als donkere media kunnen in de beste omstandigheden worden geteld
Platen worden automatisch geteld en de resultaten worden rechtstreeks overgebracht naar PDF, Excel of Open office. De Auto lite accepteert platen met een diameter tot 90 mm. De verlichting wordt verzorgd door LED's die voor beide boven en onder het monstergebied zijn gemonteerd
verzonden en epi-verlichting. Indien nodig kan een afneembaar scherm worden gebruikt om sterk omgevingslicht te elimineren. Auto lite kan worden gebruikt met elke geschikte laptop of desktop-pc en kan eenvoudig worden aangesloten via een USB-poort.
Gegevens worden opgeslagen in een SQL Server Express-database, waarbij gegevens automatisch op een veilige manier worden opgeslagen.
  • Omschrijving:
    Automatische kolonieteller
  • Verlichting:
    Multi-array LED-verlichting (computergestuurd), lagere verlichting met reflecterende bovenverlichting voor alle toepassingen.
  • Cat. No.:
    710-2072
  • b×d×h:
    260×260×260 mm
  • Telling:
    Scheiding van elkaar rakende kolonies, uitsluitingsgebieden
  • Resolutie:
    Voor standaard 90 mm petrischaal is de kleinste detecteerbare kolonie 100 - 120 μm
  • Software:
    Compatibel met Windows 7/10
  • Camera:
    Geïntegreerde, gevoelige 1 MP
  • Gewicht:
    3,3 kg